Få mere at vide
Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702105 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702105 5 g Glasflaske 5g
10077102 250 mg Glasflaske 250mg
10670835 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702105 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379910050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17159-79-4
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00013285
InChI nøgle ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
PubChem CID 317638
IUPAC navn ethyl-4-oxocyclohexan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0760g/mL
Kogepunkt 150°C to 152°C (40.0 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O=)C6H9CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4580 to 1.461
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.076
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 170.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske