Learn More
Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10077102 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 10077102
Brand: Thermo Scientific Acros 379912500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17159-79-4
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00013285
InChI nøgle ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
PubChem CID 317638
IUPAC navn ethyl-4-oxocyclohexan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0760g/mL
Kogepunkt 150°C to 152°C (40.0 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O=)C6H9CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4580 to 1.461
Mængde 250 mg
Specifik vægtfylde 1.076
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 170.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske