Få mere at vide
Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498957 5 g 5g
11488957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20572.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17159-79-4
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00013285
InChI nøgle ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 317638
IUPAC navn ethyl-4-oxocyclohexan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Tæthed 1.068
Kogepunkt 150°C to 152°C (40 mmHg)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 5 g
Synonym ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
Formel vægt 170.21
Procent renhed 97%