Få mere at vide
Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride |
| CAS | 4644-61-5 |
| Molekylær formel | C8H14ClNO3 |
| MDL nummer | MFCD00043267 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(C1CNCCC1=O)OCC.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.66 |
| Procent renhed | 97% |