Få mere at vide
ethyl (4-nitrophenyl)carbamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ethyl (4-nitrophenyl)carbamate |
| CAS | 2621-73-0 |
| Molekylær formel | C9H10N2O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O4/c1-2-15-9(12)10-7-3-5-8(6-4-7)11(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| SMIL | CCOC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.18 |
| Formel vægt | 210.0641 |