Få mere at vide
Ethyl 4-nitrobenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051449
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051449 25 mg
30049530 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051449 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0094.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethyl 4-nitrobenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Nitrobenzoate
CAS 99-77-4
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 4-Nitrobenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl 4-Nitrobenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn ethyl4-nitrobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 195,0532 g/mol