missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4-[[(methylphenylamino)methylene]amino]benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(((methylphenylamino)methylene)amino)benzoate |
| CAS | 57834-33-0 |
| Molekylær formel | C17H18N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O2/c1-3-21-17(20)14-9-11-15(12-10-14)18-13-19(2)16-7-5-4-6-8-16/h4-13H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N=CN(C)c2ccccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.34 |
| Formel vægt | 282.1368 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?