Få mere at vide
Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate |
| CAS | 5577-13-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate, Gliclazide Imp. C (EP), Gliclazide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-3-15-10(12)11-16(13,14)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl N-(4-methylphenyl)sulfonylcarbamate |
| Vis mere |