Få mere at vide
Ethyl 4-methyloxazol-5-carboxylat, 97+%
Artikelnummer. 15479117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479117 1 g 1g
15499117 250 mg 250mg
15489117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52404.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 20485-39-6 | C7H9NO3 | 155,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20485-39-6
Molekylær formel C7H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 155.15
MDL nummer MFCD00062573
InChI nøgle XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88558
IUPAC navn ethyl-4-methyl-1,3-oxazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Mængde 1 g
Synonym ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formel vægt 141.1
Procent renhed ≥97%