Få mere at vide
Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15387380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15387380 1 g 1g
15397380 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15387380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210850010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 20485-39-6
Molekylær formel C7H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 155.15
MDL nummer MFCD00062573
InChI nøgle XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88558
IUPAC navn ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Smeltepunkt 32.0°C to 38.0°C
Kogepunkt 100.0°C to 103.0°C (21.0 mmHg)
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Synonym ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formel vægt 155.15
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.