Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 204 °C til 206 °C |
| Farve | Tan til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 25, I, 534 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig i vand |
| Vis mere |