Få mere at vide
Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate, 98%
Artikelnummer. 10343672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10343672 10 g Glasflaske 10g
10353672 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10343672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 190340100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51605-32-4 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 51605-32-4
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00005199
InChI nøgle VLDUBDZWWNLZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-5-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, 4-carboethoxy-5-methylimidazole, ethyl 4-methylimidazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-4-imidazolecarboxylate, 5-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-methylimidazole-4-carboxylate
PubChem CID 99200
IUPAC navn ethyl-5-methyl-lH-imidazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC=N1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate
Navn note 98%
Smeltepunkt 204°C to 206°C
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 25, I, 534
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 154.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.