Få mere at vide
Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 11415413
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415413 1 g 1g
11425413 5 g 5g
11435413 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415413 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13399.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18212-20-9 | C6H8N2O2S | 172.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18212-20-9
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.20
MDL nummer MFCD00052549
InChI nøgle AHPXTXGCMLOXGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid ethylester, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, acmc-209xfp, ethylmethylthiadiazolecarboxylate, 5-ethoxycarbonyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, 4-methyl-5-thiadiazolecarboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2758878
IUPAC navn ethyl 4-methylthiadiazole-5-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)N=NS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Tæthed 1.265
Kogepunkt 117°C to 118°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.504
Mængde 1 g
Beilstein 609140
Formel vægt 172.21
Procent renhed 98%