missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4-Isocyanatobenzoate-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Isocyanatobenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219802-91-1 |
| Molekylær formel | C10 D4 H5 N O3 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | (p-Ethoxycarbonyl)phenyl-d4 isocyanate, 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl-2,3,5,6-d4 isocyanate, 4-Isocyanatobenzoic acid-d4 ethyl ester, Ethyl 4-isocyanatobenzoate-2,3,5,6-D4, Ethyl p-isocyanatobenzoate-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-6 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCC)c([2 H])c([2 H])c1N=C=O |
| IUPAC navn | ethyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-isocyanatobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.208 |
| Formel vægt | 195.0834 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?