Få mere at vide
Ethyl 4-Iodobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Iodobenzoate |
| CAS | 51934-41-9 |
| Molekylær formel | C9 H9 I O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9IO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(I)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-iodobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.07 |
| Formel vægt | 275.9647 |