Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxyphenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30012524
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012524 10 g
30010489 25 g
30003271 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91908010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17138-28-2
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Synonym 4-Hydroxyphenylacetic Acid Ethyl Ester, 4-Hydroxybenzeneacetic Acid Ethyl Ester, (p-Hydroxyphenyl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (p-Hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(p-Hydroxyphenyl)acetate;
IUPAC navn Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Hydroxyphenylacetate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Formel vægt 180.0786