Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxyphenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30010489
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010489 25 g
30003271 1 g
30012524 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010489 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91908025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17138-28-2
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Synonym 4-Hydroxyphenylacetic Acid Ethyl Ester, 4-Hydroxybenzeneacetic Acid Ethyl Ester, (p-Hydroxyphenyl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (p-Hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(p-Hydroxyphenyl)acetate;
IUPAC navn Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Hydroxyphenylacetate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Formel vægt 180.0786
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.