Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxyphenylacetat, 98%
Artikelnummer. 11404877
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404877 10 g 10g
11414877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21832.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 17138-28-2 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17138-28-2
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.20
MDL nummer MFCD00016491
InChI nøgle HYUPPKVFCGIMDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-hydroxyphenylacetate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, ethyl 4-hydroxyphenyl acetate, p-hydroxyphenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-hydroxyphenyl acetate, ethyl-4-hydroxyphenylacetate, pubchem12861, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 28310
IUPAC navn ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-hydroxyphenylacetate
Smeltepunkt 36°C to 38°C
Kogepunkt 187°C to 189°C (20 mmHg)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 180.21
Procent renhed 98%