missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4-(Hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(Hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 118156-56-2 |
| Molekylær formel | C9H17NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-2-13-9(12)10-5-3-8(7-11)4-6-10/h8,11H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCC(CO)CC1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.24 |
| Formel vægt | 187.1208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?