Få mere at vide
Ethyl 4-(Hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(Hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 118156-56-2 |
| Molekylær formel | C9H17NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-2-13-9(12)10-5-3-8(7-11)4-6-10/h8,11H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCC(CO)CC1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.24 |
| Formel vægt | 187.1208 |