Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxymandelat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044241
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11357435
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05413.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 68758-68-9 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68758-68-9
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.20
MDL nummer MFCD00020180
InChI nøgle VLOUFSKXRCPIQR-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetate, ethyl 4-hydroxymandelate, ethyl 4-hydroxy-dl-mandelate, ethyl alpha,4-dihydroxyphenylacetate, 4-hydroxymandelic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha,4-dihydroxy-, ethyl ester, ethyl hydroxy 4-hydroxyphenyl acetate, ethyl hydroxy 4-hydroxyphenyl acetate #, 4-2-ethoxy-1-hydroxy-2-oxoethyl phenol
PubChem CID 111357
IUPAC navn ethyl-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-hydroxymandelate
Smeltepunkt 128°C to 132°C
Mængde 1 g
Beilstein 3132065
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%