Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxymandelat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-hydroxymandelate |
| Smeltepunkt | 128°C to 132°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3132065 |
| Formel vægt | 196.2 |
| Procent renhed | 98% |