Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxybutanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-hydroxybutanoate |
| CAS | 999-10-0 |
| Molekylær formel | C6H12O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0786 |