Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamat, 98%
Artikelnummer. 11318096
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318096 250 mg 250mg
11308096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14960.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 4046-02-0 | C12H14O4 | 222,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4046-02-0
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00009190
InChI nøgle ATJVZXXHKSYELS-FNORWQNLSA-N
Synonym ethyl ferulate, ferulic acid ethyl ester, ethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, unii-5b8915uelw, ethyl 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamate, e-ethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, ethyl 2e-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoate, ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, e-3-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate ferulic acid ethyl ester
PubChem CID 736681
IUPAC navn ethyl (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Smeltepunkt 56 °C til 58 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 2696807
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 222.24
Procent renhed 99%