Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat 1,1-dioxid (Piroxicam urenhed H), TRC
Artikelnummer. 30375356
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375356 100 mg
30373470 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30375356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918850100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24683-21-4
Molekylær formel C11 H11 N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 269.27
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP)
IUPAC navn ethyl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Formel vægt 269.0358