Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat 1,1-dioxid (Piroxicam urenhed K), TRC
Artikelnummer. 17953695
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17953695 5 g
1 options
Artikelnummer. 17953695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9189805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
CAS 24683-26-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H13 N O5 S
Mængde 5 g
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
IUPAC navn ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 283.3
Formel vægt 283.0514
Procent renhed >95%