Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat 1,1-dioxid, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat 1,1-dioxid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide |
| CAS | 24683-26-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H13 N O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP), Meloxicam USP Related Compound A, Meloxicam USP RC A, Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound A, Meloxicam Impurity A, Piroxicam Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C |
| IUPAC navn | ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxylat |
| Vis mere |