Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat 1,1-dioxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17930406
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17930406 25 mg
17992126 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17930406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0084.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat 1,1-dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
CAS 24683-26-9
Analyt- eller komponentnavne ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H13 N O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP), Meloxicam USP Related Compound A, Meloxicam USP RC A, Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound A, Meloxicam Impurity A, Piroxicam Impurity K
InChI formel InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
IUPAC navn ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 283.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 283,0514 g/mol