Få mere at vide
ethyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30374354
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374354 500 mg
30369709 50 mg
30370460 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30374354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE903033500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2199-64-6
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Synonym Pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, NSC 13665
SMIL CCOC(=O)c1[nH]c(C)c(C=O)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)7(3)11-9/h5,11H,4H2,1-3H3
Formel vægt 195.0895