Få mere at vide
Ethyl 4-Formamidobenzoat (N-Formylbenzocain), Mikromol™
Artikelnummer. 30050190
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050190 25 mg
17963626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050190 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0094.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethyl 4-Formamidobenzoat (N-Formylbenzocain)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Formamidobenzoate
CAS 5422-63-9
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 4-Formamidobenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H11 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl 4-Formamidobenzoate (N-Formylbenzocaine), 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMIL CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1
IUPAC navn ethyl 4-formamidobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 193.199
Mængde 25 mg
Formel vægt 193,074 g/mol