Få mere at vide
Ethyl 4-Ethoxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethoxybenzoic Acid-Ethyl Ester |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-9(6-8-10)11(12)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 194.0943 |