Få mere at vide
Ethyl 4-Ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonate, Mikromol™
Artikelnummer. 17949014
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17949014 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17949014 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0254.470025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 4-Ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-ethyl ester Benzenesulfonic acid
CAS 1971915-89-5
Analyt- eller komponentnavne 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-ethyl ester Benzenesulfonic acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C19H24N4O5S
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 420.48