missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoate (Probenecid Ethyl Ester), Mikromol™

Artikelnummer. 30461491
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461491 4 x 25 mg
30051742 25 mg
17922806 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461491 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0657.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoate (Probenecid Ethyl Ester), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoate (Probenecid Ethyl Ester)
CAS 70190-76-0
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoate (Probenecid Ethyl Ester)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Probenecid Imp. D (EP), 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid ethyl ester, Probenecid Impurity D
InChI formel InChI=1S/C15H23NO4S/c1-4-11-16(12-5-2)21(18,19)14-9-7-13(8-10-14)15(17)20-6-3/h7-10H,4-6,11-12H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl 4-(dipropylsulfamoyl)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 313.41
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 313.1348 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.