Få mere at vide
Ethyl 4-Dimethylaminobenzoate, TRC
Artikelnummer. 30382398
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30382398 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30382398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9166201G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
CAS 10287-53-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C11 H15 N O2
Mængde 1 g
Synonym Benzoic acid, p-(dimethylamino)-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester, 4-Ethoxycarbonyl-N,N-dimethylaniline, Darocur EBD, Darocur EDB, EDAB, EDB, EDMAB, EPD, Ethyl 4-(N,N-dimethylamino)benzoate, Ethyl 4-(dimethylamino)benzoate, Ethyl N,N-dimethylamino-p-benzoate, Ethyl p-(N,N-dimethylamino)benzoate, Ethyl p-(dimethylamino)benzoate, Genocure EPD, IHT-PI EDB, JRCure 1101, Kayacure EPA, Luna EDB, Lunacure EDB, N,N-Dimethylbenzocaine, Omnirad EDB, PI-EDB, Parbenate, Photoinitiator EDAB, Quantacure EPD, SB-PI 704, Speedcure EDB, p-(Ethoxycarbonyl)-N,N-dimethylaniline, π-EDB
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
IUPAC navn ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Formel vægt 193.1103
Procent renhed >95