Få mere at vide
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 99%
Artikelnummer. 11468940
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468940 25 g 25g
11455333 100 g 100g
11465333 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12888.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10287-53-3 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
Ethyl-4-dimethylaminobenzoat anvendes som fotoinitiator i celleindkapslingsapplikationer. Det er også nyttigt til organisk syntese. Yderligere anvendes det i UV-hærdende belægninger og blæk til initiering af fotopolymerisation af umættede præpolymerer. Ud over dette fungerer det som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-4-dimethylaminobenzoat anvendes som fotoinitiator i celleindkapslingsapplikationer. Det er også nyttigt til organisk syntese. Yderligere anvendes det i UV-hærdende belægninger og blæk til initiering af fotopolymerisation af umættede præpolymerer. Ud over dette fungerer det som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med reduktionsmidler, oxidationsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10287-53-3
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.246
MDL nummer MFCD00009115
InChI nøgle FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
PubChem CID 25127
ChEBI CHEBI:52073
IUPAC navn ethyl-4-(dimethylamino)benzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Smeltepunkt 63°C to 65°C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 190°C to 191°C (14 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2210233
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 193.25
Procent renhed 99%