Få mere at vide
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 99%
Artikelnummer. 11455333
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 11455333
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12888.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10287-53-3 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
Ethyl-4-dimethylaminobenzoat anvendes som fotoinitiator i celleindkapslingsapplikationer. Det er også nyttigt til organisk syntese. Yderligere anvendes det i UV-hærdende belægninger og blæk til initiering af fotopolymerisation af umættede præpolymerer. Ud over dette fungerer det som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-4-dimethylaminobenzoat anvendes som fotoinitiator i celleindkapslingsapplikationer. Det er også nyttigt til organisk syntese. Yderligere anvendes det i UV-hærdende belægninger og blæk til initiering af fotopolymerisation af umættede præpolymerer. Ud over dette fungerer det som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med reduktionsmidler, oxidationsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10287-53-3
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.246
MDL nummer MFCD00009115
InChI nøgle FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
PubChem CID 25127
ChEBI CHEBI:52073
IUPAC navn ethyl-4-(dimethylamino)benzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Smeltepunkt 63°C to 65°C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 190°C to 191°C (14 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 2210233
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 193.25
Procent renhed 99%