Få mere at vide
Ethyl 4-cyanophenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302029
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302029 1 g 1g
11312029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26078.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1528-41-2 | Molekylformel: C11H11NO2 | Molekylvægt: 189,214 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1528-41-2
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.214
MDL nummer MFCD09953133
InChI nøgle DFEWKWBIPMKGFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-cyanophenyl acetate, ethyl 4-cyanophenylacetate, ethyl 4-cyanophenyl acetate, 4-cyano-phenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-cyanophenylacetate, acmc-1bve3, ethyl 4-cyanobenzeneacetate, ethyl4-cyanophenylacetate, 4-cyanophenylacetic acid ethyl ester
PubChem CID 279718
IUPAC navn ethyl-2-(4-cyanophenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-cyanophenylacetate
Smeltepunkt 90 °C til 94 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 189.21
Procent renhed 98%