Få mere at vide
Ethyl 4-chlorophenylacetate, 98+%
Artikelnummer. 10269243 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10269243
Brand: Thermo Scientific Acros 388840250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14062-24-9 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14062-24-9
MDL nummer MFCD00018791
InChI nøgle UTWBWFXECVFDPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chlorophenylacetate, ethyl 4-chlorophenyl acetate, ethyl 2-4-chlorophenyl acetate, 4-chlorophenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-chlorophenylacetate, benzeneacetic acid, 4-chloro-, ethyl ester, 4-chloro-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-phenylacetate, ksc522e5p
PubChem CID 84177
IUPAC navn ethyl-2-(4-chlorphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chlorophenylacetate
Farve Farveløs
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Molekylær formel C10H11ClO2
Lineær formel ClC6H4CH2C(O)OCH2CH3
Molekylvægt (g/mol) 198.65
Formel vægt 198.65
Procent renhed 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-chlorophenylacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.