Få mere at vide
Ethyl 4-chlorobutyrat, TRC
Artikelnummer. 30376631
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30376631 100 g
1 options
Artikelnummer. 30376631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE901830100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Chlorobutyrate
CAS 3153-36-4
Molekylær formel C6H11ClO2
Mængde 100 g
Synonym 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl gamma-Chlorobutyrate, Ethyl ω-Chlorobutyrate, NSC 81215
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CCCCl
IUPAC navn ethyl 4-chlorobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 150.6
Formel vægt 150.0448