Få mere at vide
Ethyl 4-chlorobutyrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Chlorobutyrate |
| CAS | 3153-36-4 |
| Molekylær formel | C6H11ClO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl gamma-Chlorobutyrate, Ethyl ω-Chlorobutyrate, NSC 81215 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCl |
| IUPAC navn | ethyl 4-chlorobutanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.6 |
| Formel vægt | 150.0448 |