Få mere at vide
Ethyl 4-chlorobutyrat, 98%
Beskrivelse
Ethyl 4-chlorbutyrat anvendes i organisk syntese. Og bruges også til fremstilling af 4-jod-smørsyre-ethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 4-chlorbutyrat anvendes i organisk syntese. Og bruges også til fremstilling af 4-jod-smørsyre-ethylester.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-chlorobutyrate |
| Tæthed | 1.077 |
| Kogepunkt | 185 °C til 186 °C |
| Flammepunkt | 76 °C (169 °F) |
| Brydningsindeks | 1.432 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1098810 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 150.61 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl 4-chlorobutyrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-chlorobutyrate