Få mere at vide
Ethyl-4-chlor-8-methoxyquinolin-3-carboxylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385589
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385589 1 g 1g
11375589 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50509.03
Request Bulk or Custom Format
Ethyl-4-chlor-8-methoxyquinolin-3-carboxylat anvendes som medicinske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4-chlor-8-methoxyquinolin-3-carboxylat anvendes som medicinske mellemprodukter.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27568-05-4
Molekylær formel C13H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 265.69
MDL nummer MFCD00173395,MFCD13193759
InChI nøgle BBOZDELEERNECG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-8-methoxy-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-8-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20a91t, ethyl4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-methoxy-4-chloroquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-methoxy-quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid,4-chloro-8-methoxy-,ethyl ester, 4-chloro-8-methoxy-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 4-chloro-8-methoxy-, ethyl ester
PubChem CID 304557
IUPAC navn ethyl-4-chlor-8-methoxyquinolin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C2C(OC)=CC=CC2=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 265.7