Få mere at vide
Ethyl-4-chlor-8-cyanoquinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15512303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15512303 5 g 5g
15502303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15512303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449680050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Chemical Identifiers
CAS 77173-67-2
Molekylær formel C13H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 260.68
InChI nøgle MHOFAUCLSGVKOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-cyano-3-quinolinecarboxylate, pubchem19877, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylicacidethyleste, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoxaline-3-carboxylate
PubChem CID 3761179
IUPAC navn ethyl-4-chlor-8-cyanoquinolin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC(=C2N=C1)C#N)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 260.68
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.