Få mere at vide
Ethyl-4-chlor-8-cyanoquinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15502303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15502303 1 g 1g
15512303 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15502303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449680010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 77173-67-2
Molekylær formel C13H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 260.68
InChI nøgle MHOFAUCLSGVKOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-cyano-3-quinolinecarboxylate, pubchem19877, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylicacidethyleste, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoxaline-3-carboxylate
PubChem CID 3761179
IUPAC navn ethyl-4-chlor-8-cyanoquinolin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC(=C2N=C1)C#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 260.68
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.