Få mere at vide
Ethyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425046
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425046 1 g 1g
15435046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59473.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77156-85-5
Molekylær formel C13H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 265.693
MDL nummer MFCD02217815
InChI nøgle IXMRUGGFGJIANG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-7-methoxy-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-7-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, cbmicro_031264, ethyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-3-carboxylate, 4-chloro-7-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-7-methoxyquinoline, 7-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4-chloro-7-methoxy-quinoline-3-carboxylate
PubChem CID 728976
IUPAC navn ethyl-4-chlor-7-methoxyquinolin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C2C=C(C=CC2=C1Cl)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-3-carboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 265.7
Procent renhed 97%