Få mere at vide
Ethyl-4-chlor-6-hydroxy-5-nitronicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405987
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405987 1 g 1g
15478355 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33192.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1210835-74-7
Molekylær formel C8H7ClN2O5
Molekylvægt (g/mol) 246.603
MDL nummer MFCD22989339
InChI nøgle FETZVQJUBMRFJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-hydroxy-5-nitronicotinate, ethyl 4-chloro-6-hydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylate, ethylchloronitrooxodihydropyridinecarboxylate, 4-chloro-6-hydroxy-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, 4-chloro-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 59225818
IUPAC navn ethyl-4-chlor-5-nitro-6-oxo-1H-pyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CNC(=O)C(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chloro-6-hydroxy-5-nitronicotinate
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Farve Pink til hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 246.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof