Få mere at vide
Ethyl 4-klor-2-methylthiopyrimidin-5-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30381402
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30381402 1 g
1 options
Artikelnummer. 30381402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9020001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate
CAS 5909-24-0
Molekylær formel C8 H9 Cl N2 O2 S
Mængde 1 g
Synonym Avanafil Impurity 61
InChI formel InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
IUPAC navn ethyl 4-chlor-2-methylsulfanylpyrimidin-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 232.69
Formel vægt 232.0073