Få mere at vide
Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 11450567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450567 5 g 5g
11460567 25 g 25g
11470567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11450567 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22429.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5909-24-0 | C8H9ClN2O2S | 232.682 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5909-24-0
Molekylær formel C8H9ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 232.682
MDL nummer MFCD00006085
InChI nøgle SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, 2-methylthio-4-chloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 4-chloro-5-carbethoxy-2-methylthiopyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-methylthio-, ethyl ester, 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 80008
IUPAC navn ethyl-4-chlor-2-methylsulfanylpyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)SC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Smeltepunkt 60°C to 63°C
Mængde 5 g
Formel vægt 232.69
Procent renhed 98%