missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4-(Butylamino)benzoate(4-(Butylamino)benzoic Acid Ethyl Ester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(Butylamino)benzoate(4-(Butylamino)benzoic Acid Ethyl Ester) |
| CAS | 94-32-6 |
| Molekylær formel | C13 H19 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-(butylamino)-, ethyl ester, Benzoic acid, p-(butylamino)-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl p-butylaminobenzoate, 4-(Butylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-(butylamino)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 4-(butylamino)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.3 |
| Formel vægt | 221.1416 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?