Få mere at vide
Ethyl 4-bromocrotonate, tech. 80%
Artikelnummer. 11484183
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484183 250 g 250g
11464183 10 g 10g
11474183 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10371.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 37746-78-4 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
Ethyl 4-bromocrotonate er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 4-bromocrotonate er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med syrer, baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37746-78-4
Molekylær formel C6H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 193.04
MDL nummer MFCD00000247
InChI nøgle FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Synonym ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
PubChem CID 5373944
IUPAC navn ethyl-(E)-4-brombut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-bromocrotonate
Tæthed 1.402
Kogepunkt 94°C to 95°C (12 mmHg)
Flammepunkt 97°C (206°F)
Brydningsindeks 1.493
Mængde 250 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1721388
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 193.05
Procent renhed 80%
Grad Teknisk